VWR® Basic, overall, met capuchon
, wit, L
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, overall, met capuchon
Catalogus # 113-9016
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Packaging: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
CoC VWR Basic Overalls with Hood COC_VWRI113-9015_22920201 coc_VWRI113-9016_11020233 coc_VWRI113-9016_12020256 coc_VWRI113-9016_19120256
More
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Coverall Hood with Zip
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Kleur:wit
- Seq:03
- Cat. No.:113-9016
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²