VWR® Basic, overall, met capuchon
, wit, S
113-9014
Small Business Enterprise
Deze wegwerpoveralls, met capuchon, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kap
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
- Confectiemaat:S
- Kleur:wit
- Seq:01
- Cat. No.:113-9014
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²