VWR® Basic, overall, dubbele ritssluiting
, wit, XXL
113-9013
Small Business Enterprise
Deze wegwerpoveralls, met kraag, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kraag
- Ritssluiting (dubbelrichting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:wit
- Seq:04
- Gewicht:40 g/m²
- Cat. No.:113-9013
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory|Industrial
- Sluitingstype:Met ritssluiting