VWR® Basic, overall, dubbele ritssluiting
, wit, L
Catalogus # 113-9011
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, overall, dubbele ritssluiting
Catalogus # 113-9011
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met kraag, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kraag
- Ritssluiting (dubbelrichting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip Dual Direction
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Kleur:wit
- Seq:02
- Cat. No.:113-9011
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory|Industrial
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:40 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.