VWR® Basic, overall, dubbele ritssluiting
wit, M
Catalogus # 113-9010
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met kraag, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kraag
- Ritssluiting (dubbelrichting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip Dual Direction
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:M
- Kleur:wit
- Seq:01
- Cat. No.:113-9010
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory|Industrial
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:40 g/m²