VWR® Basic, overall
, blauw, XXL
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met kraag, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
- Kraag
- Ritssluiting (één richting)
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
CoC VWR Overalls coc_VWRI113-9002_12020256 coc_VWRI113-9002_28320258 coc_VWRI113-9003_05120239 coc_VWRI113-9003_28320258
More
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Coverall Collar with Zip
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:blauw
- Seq:07
- Cat. No.:113-9008
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Gewicht:40 g/m²