Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, overall
, wit, L
N° de catalogue 113-9002
Small Business Enterprise
Fournisseur:   VWR Collection
VWR® Basic, overall
N° de catalogue 113-9002
Fournisseur:  VWR Collection
Small Business Enterprise
VWR® Basic, overall
VWR® Basic, overall
, wit, L
Prix
125,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpoveralls, met kraag, zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP), een lichtgewicht stof die bescherming biedt in niet-gevaarlijke, vuile werkomgevingen.
  • Kraag
  • Ritssluiting (één richting)
  • Elastische polsen
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
 : 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Spécifications
  • Confectiemaat:
    L
  • Kleur:
    wit
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    113-9002
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Laboratory
  • Gewicht:
    40 g/m²