VWR® Basic, Frocks, ritssluiting
, wit, XL, 108 cm
Catalogus # 113-9000
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, Frocks, ritssluiting
Catalogus # 113-9000
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpjurken zijn vervaardigd uit een sterke, lichtgewicht en ademende, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Ritssluiting
- Elastische polsen
- Raglanmouwen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Zip
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:XL
- Kleur:wit
- Lengte:108 cm
- Seq:01
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-9000
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:40 g/m²