VWR® Basic, Frocks
, wit, L, 104 cm
Catalogus # 113-8995
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpjurken zijn vervaardigd uit een sterke, lichtgewicht en ademende, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Drukknoopsluiting
- Elastische polsen
- Raglanmouwen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 40 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Kleur:wit
- Lengte:104 cm
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-8995
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:40 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.