VWR® Basic, Bezoekersjassen, SPP
, blauw, XXL, 112 cm
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, Bezoekersjassen, SPP
Catalogus # 113-8950
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpbezoekersjassen, met kraag, zijn gemaakt van non-woven SPP-stof.
- Drukknoopsluiting
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 30 g/m²
: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Specificaties
- Confectiemaat:XXL
- Kleur:blauw
- Lengte:112 cm
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-8950
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:30 g/m²