VWR® Basic, Overschoenen, SPP
Antislip, blauw, U*, 170 mm, 410 mm
Catalog # 113-9053
Small Business Enterprise
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoverschoenen zijn gemaakt van een non-woven SPP-stof.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar met antislipzool
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Past altijd
Packaging: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 3 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- Schoenmaat:U*
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Antislip
- Hoogte:170 mm
- Lengte:410 mm
- Seq:03
- Cat. No.:113-9053