VWR® Basic, Overschoenen, SPP
Standard, blauw, U*, 170 mm, 410 mm
Catalogus # 113-8932
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoverschoenen zijn gemaakt van een non-woven SPP-stof.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar met antislipzool
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Past altijd
: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 3 zakken per doos.
Specificaties
- Schoenmaat:U*
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Standard
- Hoogte:170 mm
- Lengte:410 mm
- Seq:02