VWR® Basic, Overschoenen, SPP
Standaard, wit, U*, 170 mm, 410 mm
Catalogus # 113-8929
Small Business Enterprise
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, Overschoenen, SPP
Catalogus # 113-8929
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoverschoenen zijn gemaakt van een non-woven SPP-stof.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar met antislipzool
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 40 g/m²
*Past altijd
Verpakking: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 3 zakken per doos.
Documents
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Schoenmaat:U*
- Kleur:wit
- Omschrijving:Standaard
- Hoogte:170 mm
- Lengte:410 mm
- Seq:01
- Cat. No.:113-8929
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.