VWR® Basic, baardbeschermers
blauw
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpbaardhoes is gemaakt van een non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in wit en blauw
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 doekjes per zak, 10 zakken per doos
Documents
CoC VWR® Basic, Beard Covers coc_VWRI113-8902_05120239 coc_VWRI113-8902_19120256 COC_VWRI113-8902_22920201 coc_VWRI113-8902_24120241
More
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Beard Cover
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Kleur:blauw