Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
rood, 530 mm
  113-8898
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
  113-8898
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
rood, 530 mm
88,10 €
1 * 1.000 ST
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Dubbel elastiek
  • Metaaldetecteerbaar dus ideaal voor gebruik in de voedselverwerkende industrie
Gewicht: 10 g/m²
 : 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
  • Ø:
    530 mm
  • Kleur:
    rood
  • Cat. No.:
    113-8898
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Food
  • Gewicht:
    10 g/m²