Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
wit, 530 mm
Catalogus # 113-8895
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
Catalogus # 113-8895
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
VWR® Basic Mob Caps, detecteerbaar
wit, 530 mm
Price
88,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Dubbel elastiek
  • Metaaldetecteerbaar dus ideaal voor gebruik in de voedselverwerkende industrie
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specificaties
  • Ø:
    530 mm
  • Kleur:
    wit
  • Cat. No.:
    113-8895
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Food
  • Gewicht:
    10 g/m²