VWR® Basic, Bezoekersjassen, SPP
, blauw, S, 96 cm
Leverancier: VWR Collection
VWR® Basic, Bezoekersjassen, SPP
Catalogus # 113-8944
Leverancier: VWR Collection
Small Business Enterprise
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpbezoekersjassen, met kraag, zijn gemaakt van non-woven SPP-stof.
- Drukknoopsluiting
- Elastische polsen
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
Gewicht: 30 g/m²
Verpakking: 1 stuk per zak, 50 zakken per doos.
Documents
CoC Avantor VWR® Basic, Visitor Coats, SPP.pdf
Verklaring van overeenstemming
coc_VWRI113-8933_21120251 coc_VWRI113-8934_11020226 coc_VWRI113-8934_12020256 coc_VWRI113-8934_15020222 coc_VWRI113-8937_15020222
More
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
TDS VWR® Basic Visitor Coat Elastic Wrist with Snap
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Confectiemaat:S
- Kleur:blauw
- Lengte:96 cm
- Geslacht:Uniseks
- Zakken:zonder zakken
- Gewicht:30 g/m²
- Cat. No.:113-8944
- Kledingstuk toepassing:General Purpose|Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.