Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
oranje, 580 mm
  113-8883
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
  113-8883
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
oranje, 580 mm
92,30 €
1 * 1.000 ST
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurrubberlatex
  • Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
 : 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
  • Ø:
    580 mm
  • Kleur:
    oranje
  • Seq:
    10