VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
geel, 580 mm
Catalog # 113-8882
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurrubberlatex
- Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specifications
- Ø:580 mm
- Kleur:geel
- Seq:24