VWR® Basic, Bouffant caps, latex-free
groen, 530 mm
Catalogus # 113-8874
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpdoppen zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurrubberlatex
- Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
CoC VWR® Basic Bouffant Caps.pdf
Verklaring van overeenstemming
CoC_VWRI113-1459_03200637 COC_VWRI113-1459_03221002 COC_VWRI113-1459_03221003 COC_VWRI113-1459_03231100 COC_VWRI113-1459_03231364
More
Food Contact Certificate
Aanvullende productdetails
TDS VWRI113-1460.pdf TDS VWR® Basic Bouffant Cap
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Ø:530 mm
- Kleur:groen
- Seq:06