Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
oranje, 530 mm
  113-8867
VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
  113-8867
VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
oranje, 530 mm
60,80 €
1 * 1.000 ST
Deze geplooide wegwerppetten zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Free from natural rubber latex
  • Double elastic
  • Available in a wide range of colours
Gewicht: 10 g/m²
 : 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
  • Ø:
    530 mm
  • Kleur:
    oranje
  • Seq:
    06