VWR® Basic, Mob caps, dubbel elastiek
geel, 530 mm
Catalogus # 113-8866
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze geplooide wegwerppetten zijn gemaakt van een niet-geweven, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil, roet en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Free from natural rubber latex
- Double elastic
- Available in a wide range of colours
Gewicht: 10 g/m²
Verpakking: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
CoC_VWRI113-8863_D9190147 CoC_VWRI113-8863_D9201717 CoC_VWRI113-8863_D9210531 COC_VWRI113-8863_D9220426 COC_VWRI113-8863_D9221000
More
Food Contact Certificate
Aanvullende productdetails
TDS Mob Caps, Double Elastic
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Ø:530 mm
- Kleur:geel
- Seq:05