VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
oranje, 530 mm
Catalogus # 113-8855
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpbare geplooide doppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Enkel elastiek
- Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
CoC VWR® Basic Single Elastic Mob Caps CoC_VWRI113-8850_D9210303 CoC_VWRI113-8851_59181359 COC_VWRI113-8856_D9220261 COC_VWRI113-8856_D9230491
Food Contact Certificate
Aanvullende productdetails
TDS Mob Caps, Single Elastic
Technische fiche
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Ø:530 mm
- Kleur:oranje