Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
rood, 530 mm
Catalog # 113-8853
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
Catalog # 113-8853
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
rood, 530 mm
Price
58,50 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpbare geplooide doppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Enkel elastiek
  • Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specifications
  • Ø:
    530 mm
  • Kleur:
    rood