Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
blauw, 580 mm
Catalogus # 113-8857
Leverancier:   VWR Collection
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
Catalogus # 113-8857
Leverancier:  VWR Collection
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
blauw, 580 mm
Price
49,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deze wegwerpbare geplooide doppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Vrij van natuurlijk rubberlatex
  • Enkel elastiek
  • Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Specificaties
  • Ø:
    580 mm
  • Kleur:
    blauw