VWR® Basic Mob-petten, enkel elastiek
groen, 530 mm
113-8852
Deze wegwerpbare geplooide doppen zijn gemaakt van non-woven, spunbonded polypropyleen (SPP) materiaal, dat beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Enkel elastiek
- Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren
Gewicht: 10 g/m²
Packaging: 100 stuks per zak, 10 zakken per doos.
Documents
- Ø:530 mm
- Kleur:groen