Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS W-Plan Objectives
VWR®, IOS W-Plan Objectives
IOS W-Plan objectief, 60×/0,80
Catalogus # 630-2953
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
Catalogus # 630-2953
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
IOS W-Plan objectief, 60×/0,80
Price
298,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze doelstellingen met hoog contrast zijn ideaal voor routinematige observaties in laboratoria.
  • Zorg voor vlakheid van het veld tot F.N. 22
  • Gebaseerd op oneindig gecorrigeerd optisch systeem
  • 100× is ook verkrijgbaar met iris voor donkerveld
Documents
Specificaties
  • Vergroting:
    60×/0,80
  • Omschrijving:
    IOS W-Plan objectief
  • Seq:
    155