VWR®, IOS W-Plan Objectives
IOS W-PLAN-objectief, 20×/0,40
Catalog # 630-2951
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Deze doelstellingen met hoog contrast zijn ideaal voor routinematige observaties in laboratoria.
- Zorg voor vlakheid van het veld tot F.N. 22
- Gebaseerd op oneindig gecorrigeerd optisch systeem
- 100× is ook verkrijgbaar met iris voor donkerveld
Documents
VWR® for Microscopy
Product Literature
Specifications
- Vergroting:20×/0,40
- Omschrijving:IOS W-PLAN-objectief
- Seq:153