VWR®, IOS W-Plan Objectives
IOS W-PLAN-objectief, 10×/0,25
N° de catalogue 630-2950
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Deze doelstellingen met hoog contrast zijn ideaal voor routinematige observaties in laboratoria.
- Zorg voor vlakheid van het veld tot F.N. 22
- Gebaseerd op oneindig gecorrigeerd optisch systeem
- 100× is ook verkrijgbaar met iris voor donkerveld
Documents
VWR® for Microscopy
Product Literature
Spécifications
- Vergroting:10×/0,25
- Omschrijving:IOS W-PLAN-objectief
- Seq:152