Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS W-Plan Objectives
IOS W-PLAN-objectief, 2×/0,05
Catalog # 630-2948
Supplier:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
Catalog # 630-2948
Supplier:  VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
IOS W-PLAN-objectief, 2×/0,05
Price
110,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deze doelstellingen met hoog contrast zijn ideaal voor routinematige observaties in laboratoria.
  • Zorg voor vlakheid van het veld tot F.N. 22
  • Gebaseerd op oneindig gecorrigeerd optisch systeem
  • 100× is ook verkrijgbaar met iris voor donkerveld
Specifications
  • Vergroting:
    2×/0,05
  • Omschrijving:
    IOS W-PLAN-objectief
  • Seq:
    150