Orders LinkContactUsLinkComponent
Kits for Precellys®
Kits for Precellys®
Lege buisjes voor Precellys®-homogenisatoren, versterkte buisjes van 2 ml en doppen gemonteerd, verpakking van 200, Personalised filling, 2 ml
Catalogus # 432-0352
Leverancier:   Bertin Instruments
Kits for Precellys®
Catalogus # 432-0352
Leverancier:  Bertin Instruments
Kits for Precellys®
Kits for Precellys®
Lege buisjes voor Precellys®-homogenisatoren, versterkte buisjes van 2 ml en doppen gemonteerd, verpakking van 200, Personalised filling, 2 ml
Price
386,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorganisms or soil.
  • More than 30 different lysing matrixes
  • Reinforced tubes are suitable for use at the maximum energy levels
  • Easy-handling features allow the Precellys to be used without any advanced training
These kits are specifically for sample preparation for Precellys homogenisers. They can process any type of sample. Choosing the appropriate lysing kit maximises the quantity and quality of extraction by decreasing the process time and limiting the heat generated.
Reinforced tubes have thicker walls and their top contains an o-ring to make it more resistant.
Specificaties
  • Volume:
    2 ml
  • Omschrijving:
    Lege buisjes voor Precellys®-homogenisatoren, versterkte buisjes van 2 ml en doppen gemonteerd, verpakking van 200
  • Voor:
    Personalised filling
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.