Storage Boxes, Rectangular
Lid for 12 and 15 l containers, grijs, 400×300×30 mm, HDPE, 0,32 kg
Catalogus # CORAG118977
Leverancier: Gilac PROFESSIONNEL
Ga naar:
Product Details & Documents
These rectangular storage boxes made from HDPE are ideal for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
- No gaps or overlaps, rounded corners for easy cleaning
- Machine washable
- Optional lid for improved hygiene
- Stackable with and without lid
- Vertical lateral reinforcements for increased load support
- Compatible with Gilac 4- and 6-wheel dollies
Informations de commande: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
- Kleur:grijs
- Omschrijving:Lid for 12 and 15 l containers
- Materiaal:HDPE
- Seq:08
- b×d×h:400×300×30 mm
- Gewicht:0,32 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.