Storage Boxes, Rectangular
Lid for 12 and 15 l containers, wit, 400×300×30 mm, HDPE, 0,32 kg
Catalogus # CORAG118921
Leverancier: Gilac PROFESSIONNEL
Ga naar:
Product Details & Documents
These rectangular storage boxes made from HDPE are ideal for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
- No gaps or overlaps, rounded corners for easy cleaning
- Machine washable
- Optional lid for improved hygiene
- Stackable with and without lid
- Vertical lateral reinforcements for increased load support
- Compatible with Gilac 4- and 6-wheel dollies
Bestelinformatie: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Lid for 12 and 15 l containers
- Materiaal:HDPE
- Seq:07
- b×d×h:400×300×30 mm
- Gewicht:0,32 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.