Assistent® Pipette Brushes
Pipette brush for 10 ml measuring pipettes, Varkenshaar, 100 mm, 12 mm, Draad, 400 mm
Catalogus # HECH42589010
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Brushes for cleaning an assortment of pipette types.
- Galvanised wire handle
- Available with natural or nylon bristles
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Varkenshaar
- Ø borstelkop:12 mm
- Handle material:Draad
- Omschrijving:Pipette brush for 10 ml measuring pipettes
- Seq:03
- Totale lengte:400 mm
- Lengte borstelkop:100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.