Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol red
100 g
  TCIAP0100-100G
 :   TCI
Phenol red
  TCIAP0100-100G
 :  TCI
 :  143-74-8
Phenol red
Phenol red
100 g
 :  143-74-8
99,00 €
1 * 100 g
 :  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  •  :143-74-8
  •  :C₁₉H₁₄O₅S
  •  :MFCD00003552
  •  :354.38 g/mol
  •  :14,07247
  •  :> 300 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :205-609-7
  • Appearance:
    Dark red to Brown powder to crystaline
  • Absorbance:
    min. 0.530 (5mg/L, pH 8.4, 556.0 to 560.0 nm)
  • Transition interval (pH):
    (yellow)6.8 to 8.4 (red)
  • VPE:
    100 g
  • Cat. No.:
    TCIAP0100-100G