Verification thermometers
Set of verification thermometers without verification certificate, 0…+360 °C, 175 mm, Hg, Total, 5 - 6 mm
AMARN60180-SET
: Amarell
These thermometers are standard set for pharmacy laboratories.
- Enclosed-scale
- Milk glass scale
- Capillary prismatic
- Richter-top finish with button
It is suitable for temperture range of 0 to 360 °C and has a fine subdivision up to 0,1 °C.
All theremometers in this set are permitted for government verification or calibration.
- Ø:5 - 6 mm
- Onderdompeldiepte:Total
- Omschrijving:Set of verification thermometers without verification certificate
- Lengte:175 mm
- Seq:02
- Vulling:Hg
- Meetbereik:0…+360 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.