Precision thermometers
Precision thermometer, white, +120…+350 °C, 1,0 °C, 250 mm, Red, 6,0 - 6,5 mm
Catalogus # AMARM250472-GA
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Melting point thermometers according to Kofler.
- Round top finish in transparent square plastic case
- Durable pigment
- Solid stem
These thermometers are suitable for government verification.
Specificaties
- Ø:6,0 - 6,5 mm
- Omschrijving:Precision thermometer, white
- Lengte:250 mm
- Indeling:1,0 °C
- Vulling:Red
- Meetbereik:+120…+350 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.