Density hydrometers, S50
Density hydrometer, S50, 1,60 - 1,65 g/cm³, 0,002 g/cm³, 190 mm
Catalog # AMARH811140
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
Hydrometers in a wide range of measuring scales.
- Shot weighted body
- Paper scale with colour code and type designation
Suitable for government verification.
Certifications: DIN 12791
Packaging: In a transparent plastic case.
Specifications
- Omschrijving:Density hydrometer
- Lengte:190 mm
- Seq:21
- Indeling:0,002 g/cm³
- Model:S50
- Meetbereik:1,60 - 1,65 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.