Orders LinkContactUsLinkComponent
Precisiethermometers
Precisiethermometers
Low temperature laboratory thermometer, −30...+30 °C, 420 mm, Blue liquid, 8 - 10 mm
N° de catalogue AMARL33070-CB
Fournisseur:   Amarell
Precisiethermometers
N° de catalogue AMARL33070-CB
Fournisseur:  Amarell
Precisiethermometers
Low temperature laboratory thermometer, −30...+30 °C, 420 mm, Blue liquid, 8 - 10 mm
Prix
220,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dit uitgebreide assortiment thermometers voor lage temperaturen is geschikt voor verificaties en ijkingen (620-1713) voor overheidsinstellingen. Tolueen of pentaan.
  • Totale onderdompeling
  • Kleurloos capillair, behalve 620-1047 (blauw reflecterend capillair)
  • Drie verschillende vullingen
Ø: 8 - 10 mm
Tot en met 10 oktober 2017 kan een thermometer alleen dan kwik bevatten indien deze uitsluitende gebruikt worden bij tests volgens Normen die het gebruik van kwik thermometers vereisen.
Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Livraison: Model 620-1047 en 620-0180 zijn officieel goedgekeurd en worden geleverd met een verificatiecertificaat.
Documents
Spécifications
  • Ø:
    8 - 10 mm
  • Omschrijving:
    Low temperature laboratory thermometer
  • Lengte:
    420 mm
  • Seq:
    24
  • Vulling:
    Blue liquid
  • Meetbereik:
    −30...+30 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.