Orders LinkContactUsLinkComponent
Precisiethermometers
Precisiethermometers
Low temperature laboratory thermometer, −200...+30 °C, 350 mm, Pentane, 8 - 10 mm
Catalogus # AMARL33018-PENT
Leverancier:   Amarell
Precisiethermometers
Catalogus # AMARL33018-PENT
Leverancier:  Amarell
Precisiethermometers
Low temperature laboratory thermometer, −200...+30 °C, 350 mm, Pentane, 8 - 10 mm
Price
121,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dit uitgebreide assortiment thermometers voor lage temperaturen is geschikt voor verificaties en ijkingen (620-1713) voor overheidsinstellingen. Tolueen of pentaan.
  • Totale onderdompeling
  • Kleurloos capillair, behalve 620-1047 (blauw reflecterend capillair)
  • Drie verschillende vullingen
Ø: 8 - 10 mm
Tot en met 10 oktober 2017 kan een thermometer alleen dan kwik bevatten indien deze uitsluitende gebruikt worden bij tests volgens Normen die het gebruik van kwik thermometers vereisen.
Certificeringen: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Levering: Model 620-1047 en 620-0180 zijn officieel goedgekeurd en worden geleverd met een verificatiecertificaat.
Documents
Specificaties
  • Ø:
    8 - 10 mm
  • Omschrijving:
    Low temperature laboratory thermometer
  • Lengte:
    350 mm
  • Seq:
    12
  • Vulling:
    Pentane
  • Meetbereik:
    −200...+30 °C