Total immersion thermometers, solid stem
−35...+50 °C, 1,0 °C, 260 mm, Red liquid
Catalogus # AMARG10500-FL
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
These glass thermometers are suitable for standard everyday use.
- White backing
- Reliable measurements and solid glass
Ø: 5,5 to 7,0 mm.
Specificaties
- Lengte:260 mm
- Seq:01
- Indeling:1,0 °C
- Vulling:Red liquid
- Meetbereik:−35...+50 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.