Precisiethermometers
Low temperature laboratory thermometer, with PTFE coating, −38...+50 °C, 220 mm, Red liquid, 8 - 10 mm
Catalogus # AMARL33000-FL-PTFE
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Dit uitgebreide assortiment thermometers voor lage temperaturen is geschikt voor verificaties en ijkingen (620-1713) voor overheidsinstellingen. Tolueen of pentaan.
- Totale onderdompeling
- Kleurloos capillair, behalve 620-1047 (blauw reflecterend capillair)
- Drie verschillende vullingen
Ø: 8 - 10 mm
Tot en met 10 oktober 2017 kan een thermometer alleen dan kwik bevatten indien deze uitsluitende gebruikt worden bij tests volgens Normen die het gebruik van kwik thermometers vereisen.
: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
: Model 620-1047 en 620-0180 zijn officieel goedgekeurd en worden geleverd met een verificatiecertificaat.
Specificaties
- Ø:8 - 10 mm
- Omschrijving:Low temperature laboratory thermometer, with PTFE coating
- Lengte:220 mm
- Seq:02
- Vulling:Red liquid
- Meetbereik:−38...+50 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.