Precision thermometers
−5...+50 °C, ±0,2 %, 350 mm, Blue special liquid, 6 - 7 mm
Catalogus # AMARL27354-CB
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
- With ring at top
- Durable pigment
- Solid stem
Verpakking: Packed in a transparent square plastic case.
Specificaties
- Ø:6 - 7 mm
- Lengte:350 mm
- Seq:09
- Juistheid:±0,2 %
- Vulling:Blue special liquid
- Meetbereik:−5...+50 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.