Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−10...+100 °C, ±0,5 %, 300 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Catalogus # AMARL27334-FL
Leverancier:   Amarell
Precision thermometers
Catalogus # AMARL27334-FL
Leverancier:  Amarell
Precision thermometers
−10...+100 °C, ±0,5 %, 300 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Price
49,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
Verpakking: Packed in a transparent square plastic case.
Specificaties
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Lengte:
    300 mm
  • Seq:
    01
  • Juistheid:
    ±0,5 %
  • Vulling:
    Red special liquid
  • Meetbereik:
    −10...+100 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.