Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−10...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
N° de catalogue AMARL27308-GA
Fournisseur:   Amarell
Precision thermometers
N° de catalogue AMARL27308-GA
Fournisseur:  Amarell
Precision thermometers
−10...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Prix
199,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
Emballage: Packed in a transparent square plastic case.
Spécifications
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Lengte:
    380 mm
  • Seq:
    06
  • Juistheid:
    ±1,0 %
  • Vulling:
    Red special liquid
  • Meetbereik:
    −10...+360 °C