Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
Dip slides
Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
Catalogus # LIOF525322
Leverancier:   LIOFILCHEM
Dip slides
Catalogus # LIOF525322
Leverancier:  LIOFILCHEM
CAS-nummer:  
Dip slides
Dip slides
Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2, 20
CAS-nummer:  
Price
51,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    20
  • Omschrijving:
    Contact slide 9 PCA + TTC + Neutralising×2