Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, zwart
Catalogus # BRDY196515
Leverancier:   Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Catalogus # BRDY196515
Leverancier:  Brady
Ribbons for label printer BBP™11
Ribbons for label printer BBP™11

Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm, BBP™11, 70 m, zwart

Price
30,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Specificaties
  • Kleur:
    zwart
  • Omschrijving:
    Thermal transfer printer ribbon, halogen free, 6000 series, width 65 mm
  • Lengte:
    70 m
  • Seq:
    04
  • Voor:
    BBP™11