Precision thermometers
−10...+100 °C, ±0,5 %, 300 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Catalogus # AMARL27334-FL/DKD3
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
- With ring at top
- Durable pigment
- Solid stem
Packaging: Packed in a transparent square plastic case.
Specificaties
- Ø:6 - 7 mm
- Lengte:300 mm
- Seq:11
- Juistheid:±0,5 %
- Vulling:Red special liquid
- Meetbereik:−10...+100 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.