Low temperature covers
Low temperature cover, plexiglass, 4 blocks, 216×216×41 mm
OHAU30400180
: OHAUS
Plexiglass cover reduces air flow for additional temperature stability in low temperature applications.
- Two sides are open 6,4 mm
- Omschrijving:Low temperature cover, plexiglass
- Seq:02
- b×d×h:216×216×41 mm
- Voor:4 blocks
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.