Orders LinkContactUsLinkComponent
Modular heating blocks
Modular heating blocks
Single block, Ø 17,1 mm, 15 ml test tubes, 12, 44,5 mm, 95×76×51 mm
Catalogus # OHAU30400172
Leverancier:   OHAUS
Modular heating blocks
Catalogus # OHAU30400172
Leverancier:  OHAUS
Modular heating blocks
Modular heating blocks
Single block, Ø 17,1 mm, 15 ml test tubes, 12, 44,5 mm, 95×76×51 mm
Price
149,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Modular blocks are constructed from a solid anodized aluminium block. The close contact of tubes-to-block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Let op: To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other fluids. Units are designed as a dry bath/incubator.
Specificaties
  • Aant. gaten:
    12
  • Omschrijving:
    Single block
  • Seq:
    039
  • b×d×h:
    95×76×51 mm
  • Diepte:
    44,5 mm
  • Afmeting opening:
    Ø 17,1 mm
  • Voor:
    15 ml test tubes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.